Ácido 3-Metoxisalicílico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L01658.06
L01658.14
L01658.06EA
25.5
EUR
L01658.06
L01658.14
Ácido 3-Metoxisalicílico ≥98%
Ácido 3-Metoxisalicílico
Purity: 98+%
CAS No.: 877-22-5
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2209642
Fórmula:
C₈H₈O₄ Ponto de Fusão: 151…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002445 Número CAS: 877-22-5 EINECS: 212-888-9 |