Print…
Frascos, de fundo plano, com juntas com esmerilado padrão, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
241714408 241716306 241712407 241712604 241712707 241713609 241713703 241714605 241715404 241715601
SCOT241714408EA 300 EUR
SCOT241714408 SCOT241716306 SCOT241712407 SCOT241712604 SCOT241712707 SCOT241713609 SCOT241713703 SCOT241714605 SCOT241715404 SCOT241715601
Frascos, de fundo plano, com juntas com esmerilado padrão, DURAN®
Balões Balões de Fundo Plano
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With labelling area.
*non-DIN ISO size
Certificações: According to DIN ISO 4797