Print…
Balões de fundo redondo, com junta esmerilada, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
241707207 241702706 241702003 241706305 241702509 241702603 241703608 241703702 241704407 241704604 241704707 241705403 241705703 241706408 241705609 241702406 241701307 241701401 241701701 241701804
SCOT241707207EA 147 EUR
SCOT241707207 SCOT241702706 SCOT241702003 SCOT241706305 SCOT241702509 SCOT241702603 SCOT241703608 SCOT241703702 SCOT241704407 SCOT241704604 SCOT241704707 SCTB2417054 SCOT241705703 SCOT241706408 SCOT241705609 SCOT241702406 SCOT241701307 SCOT241701401 SCOT241701701 SCOT241701804
Balões de fundo redondo, com junta esmerilada, DURAN®
Balões Balões de Fundo Redondo
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com área de rotulagem branca mate.
Certificações: DIN EN ISO 4797.