Print…
Balões em forma de pêra, com junta esmerilada, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
241951402 241952501 241950809 241952004
SCOT241951402EA 225 EUR
SCOT241951402 SCOT241952501 SCOT241950809 SCOT241952004
Balões em forma de pêra, com junta esmerilada, DURAN®
Balões Balões em Forma de Pêra
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
A geometria cónica torna-os ideais para reações em pequena escala.