Print…
Ácido p-Anísico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
8.05971.0250EA 50.4 EUR
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
Ácido p-Anísico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido p-Anísico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 275 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Densidade: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002542
Número CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669