Ácido p-Anísico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
A15697.0B
A15697.30
A15697.0BEA
128
EUR
A15697.0B
A15697.30
Ácido p-Anísico ≥98%
Ácido p-Anísico
Purity: 98+%
CAS No.: 100-09-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Odourless
pH: 3-4
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 275-277°
Beilstein Reference: 508910
Merck Reference: 14,666
MDL No.: MFCD00002542
Fórmula:
C₈H₈O₃ Ponto de ebulição: 275…277 °C Ponto de Fusão: 182…185 °C Densidade: 1,385 Ponto de Inflamação: 185 °C (365 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002542 Número CAS: 100-09-4 EINECS: 202-818-5 Merck Index: 14,666 |