Print…
Ácido p-Anísico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 137 EUR
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
Ácido p-Anísico 98%
Ácido p-Anísico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 275 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 181…186 °C
Densidade: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002542
Número CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Encomendar
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %