4-Ethoxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12309.14
A12309.22
A12309.36
A12309.14EA
39
EUR
A12309.14
A12309.22
A12309.36
4-Ethoxybenzoic acid ≥98%
4-Ethoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 619-86-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 197-199°
Beilstein Reference: 2207349
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 197…199 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002545 Número CAS: 619-86-3 EINECS: 210-616-3 |