Print…
4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22689.06 B22689.14
B22689.06EA 38.9 EUR
B22689.06 B22689.14
4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
4-Dodecyloxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2312-15-4 Molecular Formula: C19H30O3 Formula Weight: 306.45 Melting Point: 132-137° Beilstein Reference: 2215914
Fórmula: C₁₉H₃₀O₃
Ponto de ebulição: 420 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002543
Número CAS: 2312-15-4
EINECS: 219-004-0