Print…
4-Butoxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21506.14 B21506.22
B21506.14EA 79.1 EUR
B21506.14 B21506.22
4-Butoxybenzoic acid ≥98%
4-Butoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1498-96-0 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 146-147° (C-N) MDL No.: MFCD00002546
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146…147 °C (C-Nematic)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002546
Número CAS: 1498-96-0
EINECS: 216-104-6