Print…
Ácido o-Anísico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 42.6 EUR
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
Ácido o-Anísico 99%
Ácido o-Anísico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 98…102 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002431
Número CAS: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %