Print…
Acido 2-Etoxibenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14758.14 A14758.22 A14758.36
A14758.14EA 39.8 EUR
A14758.14 A14758.22 A14758.36
Acido 2-Etoxibenzoico ≥98%
Acido 2-Etoxibenzoico
Purity: 98% CAS No.: 134-11-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5410 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 174-175°/15mm Beilstein Reference: 2691039 MDL No.: MFCD00002438
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 174…175 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 19…20 °C
Densidade: 1,105
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002438
Número CAS: 134-11-2
EINECS: 205-130-3