Print…
Ácido 4-Hidroxi-3,5-dinitrobenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22474.03 B22474.06
B22474.03EA 48.9 EUR
B22474.03 B22474.06
Ácido 4-Hidroxi-3,5-dinitrobenzoico ≥98%
Ácido 4-Hidroxi-3,5-dinitrobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 1019-52-9 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 248-252° MDL No.: MFCD00017000
Fórmula: C₇H₄N₂O₇
Ponto de Fusão: 248…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017000
Número CAS: 1019-52-9
EINECS: 213-814-8