Print…
Microfiltros de imersão
Fornecedor: DWK Life Sciences
258571308 258571102 258571205 258571402
SCOT258571308EA 333 EUR
SCOT258571308 SCOT258571102 SCOT258571205 SCOT258571402
Microfiltros de imersão
Filtros Tubos de Filtração
Microfiltro de imersão autoclavável para filtração inversa ie. extracção de filtrado transparente (não dos resíduos).
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.