Print…
Ácido 3,5-dinitrosalicílico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
A16988.18 A16988.0B A16988.30
A16988.18EA 50.8 EUR
A16988.18 A16988.0B A16988.30
Ácido 3,5-dinitrosalicílico ≥97%
Ácido 3,5-dinitrosalicílico
Purity: 97+% CAS No.: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 2220661
Fórmula: C₇H₄N₂O₇
Ponto de Fusão: 169…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007104
Número CAS: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III