Print…
Ácido 3,5-dinitrobenzóico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16502.0B A16502.30
A16502.0BEA 210 EUR
A16502.0B A16502.30
Ácido 3,5-dinitrobenzóico ≥98%
Ácido 3,5-dinitrobenzóico
Purity: 98+% CAS No.: 99-34-3 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 1914286 Merck Reference: 14,3276 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007253
Fórmula: C₇H₄N₂O₆
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Densidade: 1,680
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007253
Número CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,3276