4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10562.14
A10562.22
A10562.14EA
40.3
EUR
A10562.14
A10562.22
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 616-82-0
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2213134
Fórmula:
C₇H₅NO₅ Ponto de Fusão: 182…184 °C Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007119 Número CAS: 616-82-0 EINECS: 210-494-1 |