Print…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10724.06 A10724.14 A10724.22
A10724.06EA 25.1 EUR
A10724.06 A10724.14 A10724.22
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 619-14-7
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 232-236°
Beilstein Reference: 2107564
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 232…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007110
Número CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9