Print…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121670250 121671000
ACRO121670250EA 59 EUR
ACRO121670250 ACRO121671000
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid 98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 233 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007110
Número CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥228 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %