Print…
5-Nitrosalicylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
300480050 300480250 300482500
ACRO300480050EA 21 EUR
ACRO300480050 ACRO300480250 ACRO300482500
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 228…231 °C
Densidade: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007338
Número CAS: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 12,06730
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to beige to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥98.5 %