2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04366.06
L04366.14
L04366.06EA
53.2
EUR
L04366.06
L04366.14
2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid ≥97%
2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55776-17-5
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 130-132°
Beilstein Reference: 2657939
Fórmula:
C₉H₉NO₆ Ponto de Fusão: 130…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017324 Número CAS: 55776-17-5 EINECS: 259-814-1 |