Ácido 6-Nitro-m-anísico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
L13346.06
L13346.14
L13346.06EA
24.1
EUR
L13346.06
L13346.14
Ácido 6-Nitro-m-anísico ≥97%
Ácido 6-Nitro-m-anísico
Purity: 97%
CAS No.: 1882-69-5
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 1877657
Fórmula:
C₈H₇NO₅ Ponto de Fusão: 130…135 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151836 Número CAS: 1882-69-5 |