Print…
4-Nitro-o-anisic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25523.03 B25523.06
B25523.03EA 30.2 EUR
B25523.03 B25523.06
4-Nitro-o-anisic acid ≥98%
4-Nitro-o-anisic acid
Purity: 98% CAS No.: 2597-56-0 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD00216573
Fórmula: C₈H₇NO₅
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216573
Número CAS: 2597-56-0
EINECS: 219-998-6