Acido 2-Nitrobenzoico 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
278320050
278322500
278320010
278320250
ACRO278320050EA
24.8
EUR
ACRO278320050
ACRO278322500
ACRO278320010
ACRO278320250
Acido 2-Nitrobenzoico 95%
Acido 2-Nitrobenzoico
Fórmula:
C₇H₅NO₄ Ponto de Fusão: 141…148 °C Densidade: 1,575 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007137 Número CAS: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Merck Index: 12,06686 |
Appearance | White to cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 149 °C |
HPLC | ≥94 % |
Titration with NaOH | 94 to 106 % |