Ácido N-Metilantranilico ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(Methylamino)benzoic acid
B20531.14
B20531.22
B20531.36
B20531.14EA
39
EUR
B20531.14
B20531.22
B20531.36
Ácido N-Metilantranilico ≥90%
Ácido N-Metilantranilico
Purity: 90+%
CAS No.: 119-68-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: ca 171° dec.
Beilstein Reference: 2208135
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de ebulição: 80 °C (0,01 mmHg) Ponto de Fusão: ∼171 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002424 Número CAS: 119-68-6 EINECS: 204-343-9 |