Ácido 3,5-Diaminobenzóico 98% may contain up to 3% moisture
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14075.18
A14075.22
A14075.36
A14075.18EA
28.7
EUR
A14075.18
A14075.22
A14075.36
Ácido 3,5-Diaminobenzóico 98% may contain up to 3% moisture
Ácido 3,5-Diaminobenzóico
Purity: 98%
CAS No.: 535-87-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 2086484
Merck Reference: 14,2978
MDL No.: MFCD00007807
Fórmula:
C₇H₈N₂O₂ Ponto de ebulição: 546 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼235 °C (decomposição) Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 210 °C (410 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007807 Número CAS: 535-87-5 EINECS: 208-621-0 Merck Index: 14,2978 |