Print…
Ácido 3,5-Diaminobenzóico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
112111000 112115000
ACRO112111000EA 56.2 EUR
ACRO112111000 ACRO112115000
Ácido 3,5-Diaminobenzóico 98%
Ácido 3,5-Diaminobenzóico
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 546 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 235 °C (decomposição)
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007807
Número CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997
Encomendar
Appearance White to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %