3,4-Diaminobenzoic acid 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14213.14
A14213.22
A14213.36
A14213.14EA
54
EUR
A14213.14
A14213.22
A14213.36
3,4-Diaminobenzoic acid 94%
3,4-Diaminobenzoic acid
Purity: 94%
CAS No.: 619-05-6
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 775892
Fórmula:
C₇H₈N₂O₂ Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa) Densidade: 1,544 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007726 Número CAS: 619-05-6 EINECS: 210-577-2 |