Print…
3,4-Diaminobenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
112100250 112101000 112105000
ACRO112100250EA 47.6 EUR
ACRO112100250 ACRO112101000 ACRO112105000
3,4-Diaminobenzoic acid 97%
3,4-Diaminobenzoic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007726
Número CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
Encomendar
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %