4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10207.06
A10207.14
A10207.22
A10207.06EA
71.2
EUR
A10207.06
A10207.14
A10207.22
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2374-03-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 509859
Fórmula:
C₇H₇NO₃ Ponto de Fusão: ∼215 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017094 Número CAS: 2374-03-0 |