Print…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
354260050 354260250
ACRO354260050EA 43.8 EUR
ACRO354260050 ACRO354260250
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 211…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017094
Número CAS: 2374-03-0
Encomendar
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %