Ácido 4-Aminossalicílico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23289.22
B23289.36
B23289.22EA
48
EUR
B23289.22
B23289.36
Ácido 4-Aminossalicílico ≥98%
Ácido 4-Aminossalicílico
Purity: 98+%
CAS No.: 65-49-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 135-145° dec.
Beilstein Reference: 473071
Merck Reference: 14,477
MDL No.: MFCD00007789
Fórmula:
C₇H₇NO₃ Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼135…145 °C (decomposição) Densidade: 1,545 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007789 Número CAS: 65-49-6 EINECS: 200-613-5 Merck Index: 14,477 |