Print…
Ácido 5-aminossalicílico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
134330050 134330250 134331000
ACRO134330050EA 24.5 EUR
ACRO134330050 ACRO134330250 ACRO134331000
Ácido 5-aminossalicílico 99%
Ácido 5-aminossalicílico
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007877
Número CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964
Encomendar
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)