Ácido 3-Aminosalicílico 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22478.02
B22478.77
B22478.02EA
230
EUR
B22478.02
B22478.77
Ácido 3-Aminosalicílico 97%
Ácido 3-Aminosalicílico
Purity: 97%
CAS No.: 570-23-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2090427
Fórmula:
C₇H₇NO₃ Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010299 Número CAS: 570-23-0 EINECS: 209-328-0 |