Print…
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxyanthranilic acid
310310100 310310010
ACRO310310100EA 62 EUR
ACRO310310100 ACRO310310010
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 99%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 233…234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007870
Número CAS: 394-31-0
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %