Print…
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14042.06 A14042.14
A14042.06EA 112 EUR
A14042.06 A14042.14
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid 97%
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid
Purity: 97% CAS No.: 61948-85-4 Molecular Formula: C10H13NO5 Formula Weight: 227.22 Melting Point: 137-141° Beilstein Reference: 3353856
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₅
Peso Molecular: 227.22 g/mol
Ponto de Fusão: 137…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051630
Número CAS: 61948-85-4
EINECS: 263-344-2