Print…
Ácido 4,5-Dimetoxiantranilico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid, 6-Aminoveratric acid
335010050 335010250 335011000
ACRO335010050EA 24 EUR
ACRO335010050 ACRO335010250 ACRO335011000
Ácido 4,5-Dimetoxiantranilico 98%
Ácido 4,5-Dimetoxiantranilico
Fórmula: C₉H₁₁NO₄
Ponto de ebulição: 359 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011671
Número CAS: 5653-40-7
EINECS: 227-095-3
Encomendar
Appearance White to beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)