Print…
5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline
L16225.06 L16225.14
L16225.06EA 93.5 EUR
L16225.06 L16225.14
5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Purity: 95% CAS No.: 13280-60-9 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2107512
Fórmula: C₇H₆N₂O₄
Ponto de ebulição: 481 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035748
Número CAS: 13280-60-9
EINECS: 236-283-4