Ácido 5-Nitroantranilico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10426.09
A10426.18
A10426.09EA
67.6
EUR
A10426.09
A10426.18
Ácido 5-Nitroantranilico 98%
Ácido 5-Nitroantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 616-79-5
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 646219
Fórmula:
C₇H₆N₂O₄ Ponto de Fusão: ∼270 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017039 Número CAS: 616-79-5 EINECS: 210-493-6 |