Print…
Ácido 4-aminobenzóico zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
MQ200
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
8.22312.0250EA 64.2 EUR
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
Ácido 4-aminobenzóico zS, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-aminobenzóico
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Ponto de ebulição: 340
Ponto de Fusão: 188
Densidade: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007894
Número CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Encomendar
Solubility 4.7 g/l (20 °C)
Melting Point 186 - 189 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Density 1.38 g/cm3
pH 3.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)