Print…
Ácido 3-Aminobenzoico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
155850250 155851000 155855000
ACRO155850250EA 23.5 EUR
ACRO155850250 ACRO155851000 ACRO155855000
Ácido 3-Aminobenzoico 99+%
Ácido 3-Aminobenzoico
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >172 °C
Densidade: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007795
Número CAS: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 13,00420
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥172 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %