Print…
Ácido antranílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Aminobenzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20112.0100 8.20112.1000
8.20112.0100EA 31.2 EUR
8.20112.0100 8.20112.1000
Ácido antranílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido antranílico
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Ponto de ebulição: 312
Ponto de Fusão: 144
Densidade: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007712
Número CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Encomendar
Solubility 5.7 g/l (25 °C)
Melting Point 146 - 148 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.001 hPa (52.6 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C