Print…
Ácido antranílico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12715.0B A12715.0I A12715.30
A12715.0BEA 107 EUR
A12715.0B A12715.0I A12715.30
Ácido antranílico ≥98%
Ácido antranílico
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 312 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Densidade: 1,412
Ponto de Inflamação: 150 °C (302 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007712
Número CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 14,422