Print…
Ácido antranílico 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
104911000 104915000 104910051
ACRO104911000EA 41.1 EUR
ACRO104911000 ACRO104915000 ACRO104910051
Ácido antranílico 98+%
Ácido antranílico
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 312 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 144…148 °C
Densidade: 1,41 g/cm³
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007712
Número CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
Free amine ≤0.01 %