Benzoato de Prata, hidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11896.06
11896.14
11896.22
11896.06EA
37.8
EUR
11896.06
11896.14
11896.22
Benzoato de Prata, hidratado
Benzoato de Prata
CAS No.: 532-31-0
Molecular Formula: C7H5AgO2g.xH2O
Formula Weight: 228.89(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to cream or grey
MDL No.: MFCD00013030
Fórmula:
C₇H₅AgO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013030 Número CAS: 532-31-0 EINECS: 208-533-2 Merck Index: 13,01092 |