Print…
Benzoato de Prata 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
210770100 210770500
ACRO210770100EA 57 EUR
ACRO210770100 ACRO210770500
Benzoato de Prata 99%
Benzoato de Prata
Fórmula: C₇H₅AgO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013030
Número CAS: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Index: 13,01092
Encomendar
Appearance White to beige to light grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Silver (Ag) 46.4 to 47.8 %