Benzoato de amónio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzoic acid ammonium salt
30753.36
30753.A3
30753.22
30753.36EA
62.7
EUR
30753.36
30753.A3
30753.22
Benzoato de amónio ≥99%
Benzoato de amónio
Purity: 99%
CAS No.: 1863-63-4
Molecular Formula: C6H5CO2NH4
Formula Weight: 139.15
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Weak
Melting Point: 192-198° dec.
Merck Reference: 14,496
MDL No.: MFCD00013069
Fórmula:
C₇H₉NO₂ Ponto de Fusão: 192…198 °C (decomposição) Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013069 Número CAS: 1863-63-4 EINECS: 217-468-9 Merck Index: 14,496 |