Print…
Benzoato de sódio ≥99%, purificado
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
27694.293EA 97.9 EUR
27694.293 27694.460
Benzoato de sódio ≥99%, purificado
Benzoato de sódio
Fórmula: C₆H₅COONa
Ponto de Fusão: 410…430 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012463
Número CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ALCANCE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %