Print…
Benzoato de sódio, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
2021.1000EA 60.36 EUR
2021.1000 2021.9025
Benzoato de sódio, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Benzoato de sódio
Fórmula: C₆H₅COONa
Ponto de Fusão: 410…430 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012463
Número CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ALCANCE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Encomendar
Assay (dried substance) 99.0 - 100.5 %
Alkalinity passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Identification passes test
Organic Volatile Impurities passes test