Print…
Benzoato de sódio 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid sodium salt
148980010 148980050
ACRO148980010EA 40.9 EUR
ACRO148980010 ACRO148980050
Benzoato de sódio 99+%, extra puro
Benzoato de sódio
Fórmula: C₆H₅COONa
Peso Molecular: 144.11 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012463
Número CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ALCANCE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Acidity/alkalinity ≤0.2 ml 0.1 M NaOH or HCl per gram
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm